Merck
V900848
Acrylamide/Bis-acrylamide solution
40%, Vetec™, reagent grade, 29:1, suitable for electrophoresis
Synonim(y):
40% Acrylamide/Bisacrylamide 29:1, Polyacrylamide solution
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105319
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32110600
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Acrylamide/Bis-acrylamide, 40% solution, Vetec™, reagent grade, 29:1, suitable for electrophoresis
grade
reagent grade
sterility
0.2 μm filtered
product line
Vetec™
concentration
29:1
suitability
suitable for electrophoresis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
Solution prepared from electrophoresis grade acrylamide and bis-acrylamide in ultra-pure water.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Narządy docelowe
Peripheral nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-06-1
CAS No.
79-06-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)