Nazwa produktu
Fmoc-Cys(Trt)-OH ≥95.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Numer produktu
47695
Marka produktu
ALDRICH
Numer CAS
103213-32-7
Masa cząsteczkowa
585.71
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Faint Beige |
| APPEARANCE (FORM) | Powder |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 95.0 % |
| SPECIFIC ROTATION (20/D) | 16 ± 2 Degrees |
| CONCENTRATION | C=1 IN TETRAHYDROFURAN |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |