Nazwa produktu
Titanium(IV) isopropoxide ≥97.0%
Numer produktu
87560
Marka produktu
ALDRICH
Numer CAS
546-68-9
Masa cząsteczkowa
284.22
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | COLORLESS TO FAINT YELLOW (MAY DISCOLOR ON STORAGE) |
| APPEARANCE (FORM) | CLEAR LIQUID OR SOLID MASS |
| ASSAY (GRAVIMETR.) | 97.0 - 103.0 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |