Nazwa produktu
Triafamone PESTANAL®, analytical standard
Numer produktu
34552
Marka produktu
SIAL
Numer CAS
874195-61-6
Masa cząsteczkowa
406.34
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Light Yellow to Light Beige |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 95.0 % |
| MELTING POINT | 106 - 111 C |
| WATER | ≤ 1.0 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 36 MONTHS |