Nazwa produktu
Umbelliferone analytical standard
Numer produktu
54826
Marka produktu
SIAL
Numer CAS
93-35-6
Masa cząsteczkowa
162.14
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Light Beige to Light Orange |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 98.0 % |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 36 MONTHS |