Nazwa produktu
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol ≥99.0% (GC)
Numer produktu
03225
Marka produktu
sial
Numer CAS
2403-89-6
Masa cząsteczkowa
171.28
Test
Charakterystyka techniczna
APPEARANCE (COLOR)Colorless or White
APPEARANCE (FORM)Powder or Crystals or Flakes
PURITY (GC AREA %)≥ 99.0
MELTING POINT72 - 76 C
WATER≤ 1.0 %
CARBON CONTENT70.12 % (theory)
HYDROGEN CONTENT12.36 % (theory)
NITROGEN CONTENT8.18 % (theory)
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE