Nazwa produktu
Thiophenol analytical standard
Numer produktu
09286
Marka produktu
sial
Numer CAS
108-98-5
Masa cząsteczkowa
110.18
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 99.5 % |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 24 MONTHS |