Nazwa produktu
2,6-Dimethylphenol PESTANAL®, analytical standard
Numer produktu
36715
Marka produktu
sial
Numer CAS
576-26-1
Masa cząsteczkowa
122.16
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Faint Yellow |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 98.0 % |
| MELTING POINT | 43 - 49 C |
| WATER | ≤ 1.0 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 60 MONTHS |