Nazwa produktu
PCB No 153 solution 10 μg/mL in isooctane, analytical standard
Numer produktu
36904
Marka produktu
sial
Numer CAS
35065-27-1
Masa cząsteczkowa
360.88
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| CONCENTRATION COMP1 | ~ 10 ug/ml |
| SOLVENT | ISOOCTANE |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 95.0 % |
| IDENTIFICATION (GC-MS) | IDENTITY CORRESPONDS |
| REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.3894 - 1.3934 |
| EXPIRY PERIOD | 60 MONTHS |