Nazwa produktu
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene PESTANAL®, analytical standard
Numer produktu
46014
Marka produktu
sial
Numer CAS
634-66-2
Masa cząsteczkowa
215.89
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Off White |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 98.0 % |
| MELTING POINT | 44 - 50 C |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 60 MONTHS |