Nazwa produktu
5-Hydroxyindole-3-acetic acid analytical standard
Numer produktu
55697
Marka produktu
sial
Numer CAS
54-16-0
Masa cząsteczkowa
191.18
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Red and Pink and Faint Purple to Purple |
| APPEARANCE (FORM) | Powder |
| TITRATION (T) NAOH 0.1M | ≥98 % |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 98 % |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 24 MONTHS |