Nazwa produktu
Crotonoyl coenzyme A trilithium salt ~90% (HPLC)
Numer produktu
28007
Marka produktu
sigma
Numer CAS
Masa cząsteczkowa
853.41
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless or White |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Fibers |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 85 % |
| SOLUBILITY (COLOR) | Colorless |
| SOLUBILITY (TURBIDITY) | Clear |
| SOLUBILITY (METHOD) | 50MG/ML WATER |
| WATER | ≤ 10 % |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |