Nazwa produktu
Lugol solution according to Lugol
Numer produktu
32922
Marka produktu
sigma
Numer CAS
Masa cząsteczkowa
Test
Charakterystyka techniczna
APPEARANCE (COLOR)REPORT RESULT
APPEARANCE (FORM)REPORT RESULT
ARGENTOMETR. TITRATIONASSAY POTASSIUM IODIDE (KI)
REDOX TITRATIONASSAY IODINE (I)
REDOXTITRATION (METHOD)TITRATION WITH SODIUM THIOSULFATE
DENSITY D20/4REPORT RESULT
RECOMMENDED RETEST PERIOD42 MONTHS