Nazwa produktu
(3S)-2,3-Oxidosqualene ≥97.5% (HPLC)
Numer produktu
41719
Marka produktu
sigma
Numer CAS
54910-48-4
Masa cząsteczkowa
426.72
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Yellow |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 97.5 % |
| ENANTIOMERIC EXCESS | ≥ 90.0 % EE |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |