Nazwa produktu
Phalloidin-Atto 488 BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Numer produktu
49409
Marka produktu
sigma
Numer CAS
Masa cząsteczkowa
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Report Result |
| APPEARANCE (FORM) | Report Result |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 90 % |
| Absorption Max | 499 - 505 nm |
| SOLVENT (UV) | water |