Nazwa produktu
PureCol Collagen powder from Bovine hide, 97% Type I with the remainder of Type III collagen, suitable for cell culture
Numer produktu
5006
Marka produktu
sigma
Numer CAS
Masa cząsteczkowa
Test
Charakterystyka techniczna
Sterility (USP modified)No Growth
Endotoxin LAL (EU/mL)≤ 1.0
Purity - SDS Page Silver Stain≥ 99.9%
Electrophoretic PatternCharacteristic