Nazwa produktu
Collagen from bovine flexor tendon
Numer produktu
5162
Marka produktu
sigma
Numer CAS
Masa cząsteczkowa
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| Appearance | Report result |
| Purity | > 96% |
| Endotoxin | < 20 EU/gram |
| Bioburden (CFU/mL) | < 200 cfu/gram |