Nazwa produktu
Tetramethylrhodamine isothiocyanate–Dextran average mol wt 500,000
Numer produktu
52194
Marka produktu
sigma
Numer CAS
Masa cząsteczkowa
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Pink |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| Molecular Weight Mw (GPC-Analysis) | APPROX. 500000 |
| EMISSION MAXIMUM | 570 - 580 nm |
| REMARKS ON LUMINESCENCE | EXC 550 NM IN 0.1M TRIS, PH 8.0 |