Nazwa produktu
Phalloidin–Atto 425 suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Numer produktu
66939
Marka produktu
sigma
Numer CAS
Masa cząsteczkowa
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Report Result |
| APPEARANCE (FORM) | Report Result |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 90 % |
| Absorption Max | 429 - 435 nm |
| SOLVENT (UV) | methanol |