Nazwa produktu
Nicotinic acid ≥99.5% (HPLC)
Numer produktu
72309
Marka produktu
sigma
Numer CAS
59-67-6
Masa cząsteczkowa
123.11
Test
Charakterystyka techniczna
APPEARANCE (COLOR)Colorless or White
APPEARANCE (FORM)Powder
PURITY (HPLC AREA %)≥ 99.5 %
MELTING POINT234 - 238 C
SOLUBILITY (COLOR)Colorless
SOLUBILITY (TURBIDITY)Clear
SOLUBILITY (METHOD)0.1G IN 10ML WATER
PH3.0 - 4.0
WATER≤ 0.2 %
RESIDUE ON IGNITION≤ 0.05 %
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE