Nazwa produktu
Luteolin 7-O-β-D-glucoside ≥98.0% (HPLC)
Numer produktu
74284
Marka produktu
sigma
Numer CAS
5373-11-5
Masa cząsteczkowa
448.38
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Light Yellow |
| APPEARANCE (FORM) | Powder to Crystals |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 98.0 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |