Nazwa produktu
L-Ribulose ≥90% (HPLC)
Numer produktu
75436
Marka produktu
sigma
Numer CAS
2042-27-5
Masa cząsteczkowa
150.13
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Yellow |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid or Viscous Liquid |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 90 % |
| SPECIFIC ROTATION (20/D) | 14.5 ± 3.0 Degrees |
| CONCENTRATION | C=0.1 IN WATER |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |