Nazwa produktu
Ammonium sulfate 0.2M – Sodium cacodylate pH 6.5, 0.1M – PEG 8000 30% solution
Numer produktu
86686
Marka produktu
sigma
Numer CAS
Masa cząsteczkowa
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| DENSITY D20/4 | 1.065 - 1.074 |
| REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.378 - 1.382 |
| PH | 6.3 - 6.7 |