Nazwa produktu
Cacodylate pH 7.0; 0.05 M − Magnesium chloride 9 mM − Spermine 2.25 mM − Cobalt(III)-hexamine 1.8 mM − Spermidine 0.9 mM − PEG 400 5% solution
Numer produktu
89269
Marka produktu
sigma
Numer CAS
Masa cząsteczkowa
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Very Light Brown |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| DENSITY D20/4 | 1.011 - 1.015 |
| REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.341 - 1.343 |
| PH | 6.8 - 7.2 |