Nazwa produktu
Polyacrylamide nonionic water-soluble polymer
Numer produktu
92560
Marka produktu
sigma
Numer CAS
9003-05-8
Masa cząsteczkowa
Test
Charakterystyka techniczna
APPEARANCE (COLOR)White to Off White
APPEARANCE (FORM)Powder or Crystals
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
VISCOSITY (ROTATION)6 - 15 mPas
VISCOSITY (CONDITIONS)0.5% in H2O at 20 C, DIN 45, 100 s-1