Nazwa produktu
Eriodictyol ≥95.0% (HPLC)
Numer produktu
94258
Marka produktu
sigma
Numer CAS
4049-38-1
Masa cząsteczkowa
288.25
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Light Beige to Light Brown |
| APPEARANCE (FORM) | Powder |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 95.0 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |