Nazwa produktu
Potassium sodium tartrate 0.26 M – Glycerol 35% (v/v) solution
Numer produktu
96864
Marka produktu
sigma
Numer CAS
Masa cząsteczkowa
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| DENSITY D20/4 | 1.126 - 1.130 |
| REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.387 - 1.391 |
| PH-TEST | 6.9 - 7.3 |
| PH (METHOD) | IN SUBSTANZ BEI RT |