Nazwa produktu
N-Acetyl-D-mannosamine ≥98% (TLC)
Numer produktu
a8176
Marka produktu
sigma
Numer CAS
7772-94-3
Masa cząsteczkowa
221.21
Test
Charakterystyka techniczna
Appearance (Form)Powder
Solubility (Color)Colorless to Faint Yellow
Solubility (Turbidity)Clear
Water (by Karl Fischer)5.8 - 11.5 %
Carbon (anhydrous)42.4 - 44.5 %
Nitrogen (anhydrous)6.0 - 6.6 %
Purity (TLC)≥98 %
Recommended Retest Period------------------------------
 4 years