Nazwa produktu
Cholera Toxin from Vibrio cholerae lyophilized powder
Numer produktu
c3012
Marka produktu
sigma
Numer CAS
9012-63-9
Masa cząsteczkowa
Test
Charakterystyka techniczna
SDS ELECTROPHORESISCONSISTENT WITH LITERATURE (METHODS ENZYMOLOGY, VOL. 165, P. 169 (1988))
VIAL CONTENTREPORT RESULT
NOTELYOPHILIZED POWDER CONTAINING TRIS BUFFER SALTS, SODIUM CHLORIDE, SODIUM AZIDE AND EDTA-DISODIUM SALT
SHELF LIFE3 YEARS
DOCUMENT # C3012/04/19/00/3