Nazwa produktu
4-Chloro-3,5-dimethylphenol ≥99%
Numer produktu
c4394
Marka produktu
sigma
Numer CAS
88-04-0
Masa cząsteczkowa
156.61
Test
Charakterystyka techniczna
APPEARANCEWHITE TO OFF-WHITE POWDER
SOLUBILITYCLEAR COLORLESS TO VERY FAINT YELLOW SOLUTION AT 100MG/ML IN ETHANOL
IR SPECTRUMCONSISTENT WITH STRUCTURE
PURITY BY GAS CHROMATOGRAPHYNLT 98%
DOCUMENT # C4394/02/19/03/2