Nazwa produktu
S-Carboxymethyl-L-cysteine
Numer produktu
c7757
Marka produktu
sigma
Numer CAS
638-23-3
Masa cząsteczkowa
179.19
Test
Charakterystyka techniczna
APPEARANCEWHITE POWDER
SOLUBILITYCLEAR COLORLESS SOLUTION AT 200MG PLUS 4ML OF 1M AMMONIUM HYDROXIDE
CARBON32.8 TO 34.2%
NITROGEN7.5 TO 8.1%
PURITY BY THIN LAYER CHROMATOGRAPHYNOT LESS THAN 98%
APPROVED HAM 12/15/92