Nazwa produktu
Diethylenetriaminepentaacetic acid dianhydride
Numer produktu
d6148
Marka produktu
sigma
Numer CAS
23911-26-4
Masa cząsteczkowa
357.32
Test
Charakterystyka techniczna
APPEARANCEWHITE TO YELLOW WITH A TAN CAST POWDER
SOLUBILITYCLEAR LIGHT YELLOW SOLUTION AT 50MG/ML IN DIMETHYL SULFOXIDE
PROTON NMR SPECTRUMCONSISTENT WITH STRUCTURE
PURITY BY NAOH TITRATIONNLT 98%
DOCUMENT # D6148/04/20/90/1