Nazwa produktu
1-Hexacosanol ≥97% (capillary GC)
Numer produktu
h2139
Marka produktu
sigma
Numer CAS
506-52-5
Masa cząsteczkowa
382.71
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White |
| APPEARANCE (FORM) | Powder |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 96.5 % |
| SOLUBILITY (COLOR) | Colorless |
| SOLUBILITY (TURBIDITY) | Clear |
| SOLUBILITY (METHOD) | 50 MG/ML IN ETHANOL |
| CARBON CONTENT | 78.8 - 84.4 % |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |