Nazwa produktu
cis-4-Hydroxy-D-proline
Numer produktu
h5877
Marka produktu
sigma
Numer CAS
2584-71-6
Masa cząsteczkowa
131.13
Test
Charakterystyka techniczna
Appearance (Color)White
Appearance (Form)Powder
Solubility (Color)Colorless
Solubility (Turbidity)Clear
 at 100 mg/ml of H2O
Infrared spectrumConforms to Structure
Carbon44.9 - 46.7 %
Nitrogen10.5 - 10.9 %
Specific Rotation57.0 - 59.5 °
 (c = 2 in H2O at 25 deg C)
Purity (TLC)≥98 %