Nazwa produktu
TERGITOL™ Type NP-40
Numer produktu
np40
Marka produktu
sigma
Numer CAS
127087-87-0
Masa cząsteczkowa
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE | WHITE POWDER |
| SOLUBILITY | CLEAR TO SLIGHTLY HAZY COLORLESS AT 10% AQUEOUS SOLUTION |
| WATER CONTENT | MAXIMUM 1.0% |
| PH TEST | 4.0 TO 8.0 (10% AQUEOUS SOLUTION) |
| NOTE | TERGITOL IS A REGISTERED TRADEMARK OF UNION CARBIDE CHEMICALS AND PLASTICS CO., INC. |
| SHELF LIFE | 2 YEARS |
| DOCUMENT # T7631/2/29/96/1 |