Nazwa produktu
Poly(Glu, Ala, Tyr) sodium salt Glu:Ala:Tyr (6:3:1), mol wt 20,000-50,000
Numer produktu
p3899
Marka produktu
sigma
Numer CAS
97105-01-6
Masa cząsteczkowa
Test
Charakterystyka techniczna
APPEARANCEWHITE TO OFF-WHITE POWDER OR SOLID
SOLUBILITYCLEAR COLORLESS TO LIGHT YELLOW SOLUTION AT 50 MG/ML IN WATER
WATER CONTENT BY KARL FISCHER< OR = 15%
MOLECULAR WEIGHT BY VISCOSITY20,000 TO 50,000
DOCUMENT #P3899/10/08/08/3