Nazwa produktu
TrueGel3D Hydrogel Kits CD cell-degradable crosslinker and RGD peptide
Numer produktu
true1
Marka produktu
sigma
Numer CAS
Masa cząsteczkowa
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| TRU-RGD:Hydrogel Formation | Forms hydrogel within 15 mins |
| TRU-CD:Thiol groups | 20-24 mmol/L |
| TRU-REC: pH | pH 7.4-7.5 at 20-25 °C |