Nazwa produktu
TrueGel3D Hydrogel Kits SLO-DEXTRAN, allow cell recovery, PEG non cell-degradable crosslinker
Numer produktu
true6
Marka produktu
sigma
Numer CAS
Masa cząsteczkowa
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| TRU-SGD:SH-reactive groups | 30-36 mmol/L |
| TRU-PEG:Thiol groups | 20-24 mmol/L |
| TRU-B72:pH | pH 7,1-7,3 at 20-25 °C |