Merck
Papierowy wskaźnik pH pH 1 - 10 Wskaźnik uniwersalny roll L 4.8 m , with color scale, graduations and accuracy accuracy: 1 pH unit, pH range 1-10, MQuant®
Papierowy wskaźnik pH pH 1 - 10 Wskaźnik uniwersalny
Papierowy wskaźnik pH pH 1 - 10 Wskaźnik uniwersalny roll L 4.8 m , with color scale, graduations and accuracy accuracy: 1 pH unit, pH range 1-10, MQuant®
Synonim(y):
Papier testowy pH pH 1 - 10 Wskaźnik uniwersalny, Papierowy test chemiczny pH pH 1 - 10 Wskaźnik uniwersalny
Products
Kategoria produktu
Marka
Linia produktu
Metoda wykrywania