Merck
Strona głównaWsparcieKalkulatory i aplikacjeTabela przeliczeniowa wielkości cząstek
Tabela przeliczeniowa wielkości cząstek
Wielkość cząstek materiału podaje się zazwyczaj w mikronach lub w rozmiarach sitowych. Poniżej znajduje się przydatna tabela przeliczeniowa wielkości cząstek, która przedstawia przeliczniki z mikronów na rozmiary sitowe, umożliwiające szybkie porównanie wielkości cząstek w tych dwóch jednostkach. Tabela pozwala również na porównanie oznaczeń sit oraz rozmiarów oczek w calach, milimetrach lub mikronach.
Oznaczenie sitaNominalna wielkość oczek sita
StandardOczkocalemmmikronów
25,4 mm1 cal1,0025,425 400
22,6 mm7/8 cala0,87522,622600
19,0 mm3/4 cala0,75019,019000
16,0 mm5/8 cala0,62516,016 000
13,5 mm0,530 cala0,53013,513 500
12,7 mm1/2 cala0,50012,712700
11,2 mm7/16 cala0,43811,211200
9,51 mm3/8 cala0,3759,519510
8,00 mm5/16 cala0,3128,008000
6,73 mm0,265 cala0,2656,736730
6,35 mm1/4 cala0,2506,356350
5,66 mmnr 3 1/20,2235,665660
4,76 mmnr 40,1874,764760
4,00 mmNr 50,1574,004000
3,36 mmNr 60,1323,363360
2,83 mmNr 70,1112,832830
2,38 mmNr 80,09372,382380
2,00 mmnr 100,07872,002000
1,68 mmnr 120,06611,681680
1,41 mmnr 140,05551,411410
1,19 mmnr 160,04691,191190
1,00 mmnr 180,03941,001000
0,841 mmnr 200,03310,841841
0,707 mmnr 250,02780,707707
0,595 mmnr 300,02340,595595
0,500 mmnr 350,01970,500500
0,420 mmnr 400,01650,420420
0,354 mmnr 450,01390,354354
0,297 mmnr 500,01170,297297
0,250 mmnr 600,00980,250250
0,210 mmnr 700,00830,210210
0,177 mmnr 800,00700,177177
0,149 mmnr 1000,00590,149149
0,125 mmnr 1200,00490,125125
0,105 mmnr 1400,00410,105105
0,088 mmnr 1700,00350,08888
0,074 mmnr 2000,00290,07474
0,063 mmnr 2300,00250,06363
0,053 mmnr 2700,00210,05353
0,044 mmnr 3250,00170,04444
0,037 mmnr 4000,00150,03737
Konwencje dotyczące sit i oczek
Duże otwory sitowe (od 1 cala do 1/4 cala) są oznaczane rozmiarem „oczu” sita, który odpowiada wielkości otworu w calach. Małe rozmiary „oczu” sitowych, od 3 1/2 do 400, są oznaczane liczbą otworów na cal liniowy w sicie.
W celu scharakteryzowania wielkości cząstek za pomocą oznaczenia oczek stosuje się następującą konwencję:
  • znak „+” przed oznaczeniem oczki sita oznacza, że cząstki są zatrzymywane przez sito;
  • znak „-” przed oznaczeniem oczek sita oznacza, że cząstki przechodzą przez sito;
  • zazwyczaj 90% lub więcej cząstek mieści się w wskazanym zakresie.
Na przykład, jeśli wielkość cząstek materiału jest opisana jako -4 +40 mesh, oznacza to, że 90% lub więcej materiału przejdzie przez sito o rozmiarze oczek 4 (cząstki mniejsze niż 4,76 mm) i zostanie zatrzymane przez sito o rozmiarze oczek 40 (cząstki większe niż 0,420 mm). Jeśli materiał jest opisany jako -40 mesh, oznacza to, że 90% lub więcej materiału przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 40 mesh (cząstki mniejsze niż 0,420 mm).
Produkty z sitami o różnej gęstości oczek
Oferujemy szeroki wybór sit siatkowych do dysocjacji komórek i rozdrabniania tkanek, badań oraz separacji cząstek.