Merck
Strona głównaWsparcieKalkulatory i aplikacjeGenerator kodów Data Matrix ReadyStream®
Generator kodów Data Matrix ReadyStream®
Tworzenie niestandardowych kodów Data Matrix do wykorzystania w systemie ReadyStream®
To narzędzie pozwala w wygodny sposób tworzyć niestandardowe kody Data Matrix, co pozwala rozszerzyć możliwości systemu ReadyStream®. Wygenerowane samodzielnie testowe kody Data Matrix można włączyć do standardowej procedury testowej lub wydrukować i dołączyć do testowanego produktu.
Procedura generowania kodów Data Matrix z wykorzystaniem własnych parametrów
Wprowadzanie danych testowych
Korzystając z powyższego narzędzia, wypełnij wymagane pola informacjami dotyczącymi testu.
Wypełnij formularz ReadyStream Data Metrix Generator
Krok 1.Wprowadź nazwę i opis testu, a następnie wypełnij wszystkie pozostałe obowiązkowe pola. Do utworzenia kodu konieczne jest podanie objętości, stężenia i natężenia przepływu.
Aby określić temperaturę dozowania, zaznacz pole „Dodaj temperaturę” i wypełnij dodatkowy formularz
Krok 2.Aby zdefiniować temperaturę dozowania, zaznacz pole „Dodaj temperaturę” i wypełnij dodatkowy formularz. Wybierz tryb priorytetowy: „Temperatura” lub „Przepływ”.
Należy pamiętać, że niektóre pola mają ograniczenia dotyczące długości tekstu lub wartości. W takim przypadku pod polem wyświetla się czerwony komunikat o błędzie wyjaśniający problem. Wygenerowanie kodu kreskowego nie będzie możliwe, dopóki wszystkie błędy nie zostaną usunięte. Dopuszczalne zakresy wartości można sprawdzić, najeżdżając kursorem myszy na ikony informacyjne.
Obliczanie objętości
Aby ułatwić określenie objętości, zwłaszcza w przypadku próbek o niestandardowych rozmiarach, można również skorzystać z kalkulatora objętości.
Aby ułatwić obliczenie objętości, zwłaszcza w przypadku próbek o niestandardowych rozmiarach, można również skorzystać z kalkulatora objętości.
Krok 3.Aby ułatwić obliczenie objętości, zwłaszcza w przypadku próbek o niestandardowych rozmiarach, można również skorzystać z kalkulatora objętości. Kliknij przycisk „Oblicz objętość”.
Wprowadź wielkość próby (w gramach) oraz współczynnik rozcieńczenia.
Krok 4.Wprowadź wielkość próbki (w gramach) oraz współczynnik rozcieńczenia, a następnie kliknij „Oblicz”.
Kliknij „Zastosuj”, aby dodać wolumin multimedialny.
Krok 5.Kliknij przycisk „Zastosuj”, aby wprowadzić obliczoną objętość nośnika do pola „Objętość nośnika”.
Tworzenie i eksportowanie kodu Data Matrix
Wygeneruj kod kreskowy do zeskanowania w systemie ReadyStream®.
Wygeneruj kod Data Metrix, wydrukuj/wyeksportuj
Krok 6.Kliknij przycisk „Generuj”, aby utworzyć kod DataMatrix. Kod zostanie wyświetlony. Kliknij przycisk „Drukuj/Eksportuj”.
Wybierz kolumny do wyświetlenia i wybierz format PDF lub PNG.
Krok 7.Wybierz kolumny do wyświetlenia, wybierz format PDF lub PNG… lub kliknij „Drukuj”.
W oknie podglądu kliknij opcję „Eksportuj jako PDF” lub „Eksportuj jako PNG”.
Krok 8.W oknie podglądu kliknij opcję „Eksportuj jako PDF”, „Eksportuj jako PNG” lub „Drukuj”, aby pobrać plik lub otworzyć opcje drukowania.
Po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu należy zeskanować kod Data Matrix w systemie ReadyStream® za pomocą skanera kodów kreskowych. Informacje zawarte w kodzie Data Matrix zostaną wyświetlone na module dozującym systemu ReadyStream®.
Krok 9.Po wyświetleniu monitu należy zeskanować odpowiedni kod Data Matrix za pomocą czytnika kodów kreskowych do systemu ReadyStream®. Informacje zawarte w kodzie Data Matrix zostaną wyświetlone na module dozującym systemu ReadyStream®.