Tabela przeliczeniowa grubości drutu
Tabela standardowych rozmiarów przewodów do przeliczania na skalę AWG
Skorzystaj z tej standardowej tabeli rozmiarów przewodów, aby w prosty sposób dokonywać przeliczeń i sprawdzać wartości podczas pracy. Przelicz standardowe rozmiary AWG (American Wire Gauge) na cale (in) i milimetry (mm).
| Nr grubości (AWG) | Cale | Milimetry |
|---|---|---|
| 000000 | 0,5800 | 14,73 |
| 00000 | 0,5165 | 13,12 |
| 0000 | 0,4600 | 11,68 |
| 000 | 0,4096 | 10,40 |
| 00 | 0,3648 | 9,266 |
| 0 | 0,3249 | 8,251 |
| 1 | 0,2893 | 7,348 |
| 2 | 0,2576 | 6,544 |
| 3 | 0,2294 | 5,827 |
| 4 | 0,2043 | 5,189 |
| 5 | 0,1819 | 4,621 |
| 6 | 0,1620 | 4,115 |
| 7 | 0,1443 | 3,665 |
| 8 | 0,1285 | 3,264 |
| 9 | 0,1144 | 2,906 |
| 10 | 0,1019 | 2,588 |
| 11 | 0,09074 | 2,305 |
| 12 | 0,08081 | 2,053 |
| 13 | 0,07196 | 1,828 |
| 14 | 0,06408 | 1,628 |
| 15 | 0,05707 | 1,45 |
| 16 | 0,05082 | 1,291 |
| 17 | 0,04526 | 1,149 |
| 18 | 0,04030 | 1,024 |
| 19 | 0,03589 | 0,9116 |
| 20 | 0,03196 | 0,8118 |
| 21 | 0,02846 | 0,7229 |
| 22 | 0,02535 | 0,6438 |
| 23 | 0,02257 | 0,5733 |
| 24 | 0,02010 | 0,5106 |
| 25 | 0,01790 | 0,4547 |
| 26 | 0,01594 | 0,4049 |
| 27 | 0,01420 | 0,3606 |
| 28 | 0,01264 | 0,3211 |
| 29 | 0,01126 | 0,2859 |
| 30 | 0,01002 | 0,2546 |
| 31 | 0,008928 | 0,2268 |
| 32 | 0,007950 | 0,2019 |
| 33 | 0,007080 | 0,1798 |
| 34 | 0,006305 | 0,1601 |
| 35 | 0,005615 | 0,1426 |
| 36 | 0,005000 | 0,127 |
| 37 | 0,004453 | 0,1131 |
| 38 | 0,003965 | 0,1007 |
| 39 | 0,003530 | 0,08969 |
| 40 | 0,003144 | 0,07986 |