Przejdź do zawartości
PL
PL
Produkty
Zastosowania
Usługi
Zasoby
Wsparcie
Chemia analityczna
Hodowla i analiza komórek
Chemia i biochemia
Klinika i diagnostyka
Filtracja
Bardziej ekologiczne produkty alternatywne
Mikrobiologia przemysłowa
Automatyzacja laboratorium
Sprzęt laboratoryjny
Materiałoznawstwo
Biologia molekularna i genomika funkcjonalna
Rozwój i produkcja mAbs
Rozwój i produkcja mRNA
Produkcja farmaceutyczna i biofarmaceutyczna
Biologia białek
Oczyszczanie wody
Chemia analityczna
Hodowla i analiza komórek
Chemia i synteza
Klinika i diagnostyka
Testy środowiskowe i konopi indyjskich
Testowanie i produkcja żywności i napojów
Genomika
Nauka i inżynieria materiałowa
Testy mikrobiologiczne
Rozwój i produkcja mAbs
Rozwój i produkcja mRNA
Produkcja farmaceutyczna i biofarmaceutyczna
Biologia białek
Obszary badań i chorób
Oczyszczanie wody
Produkcja kontraktowa
Testowanie umów
Produkty niestandardowe
Rozwiązania cyfrowe dla nauk przyrodniczych
Rozwój i produkcja IVD
Usługi produktowe
Wsparcie
Dokumenty
Centrum nauki
Nowa
Obsługa klienta
Kontakt
Get Site Smart
FAQ
Jakość i przepisy
Kalkulatory i aplikacje
Webinaria
Strona główna
Wyniki wyszukiwania
Rice bran as a substrate for proteolytic enzyme production
Rice bran as a substrate for proteolytic enzyme production
Brazilian Archives of Biology and Technology (2006)
Sumantha A, et al.