Merck
[Allergy to mercaptobenzothiazole and mercapto mix].
Annales de dermatologie et de venereologie (2004-10-27)
C-J Le Coz
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
2,2′-Dithiobis(benzothiazole), 99%