Merck
[Suicidal poisoning with barium nitrate].
Polski tygodnik lekarski (Warsaw, Poland : 1960) (1987-03-16)
Z Kołaciński
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Barium nitrate, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
Barium nitrate, ACS reagent, ≥99%