Merck
[Diflucortolone valerate and chlorquinaldol in topical eczema (in single or combination form)].
Giornale italiano di dermatologia e venereologia : organo ufficiale, Societa italiana di dermatologia e sifilografia (1987-05-01)
C Solaroli, E Sgarbanti
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
5,7-Dichloro-8-hydroxy-2-methylquinoline, 98%