Merck
Tofisopam inhibits the pharmacokinetics of CYP3A4 substrate midazolam.
European journal of clinical pharmacology (2007-11-09)
Mária Tóth, Sándor Drabant, Bálint Varga, Gyula Végso, Anna Cseh, Imre Szentpéteri, Imre Klebovich
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Tofisopam, ≥98% (HPLC), solid