Przejdź do zawartości
PL
PL
Produkty
Zastosowania
Usługi
Zasoby
Wsparcie
Chemia analityczna
Hodowla i analiza komórek
Chemia i biochemia
Klinika i diagnostyka
Filtracja
Bardziej ekologiczne produkty alternatywne
Mikrobiologia przemysłowa
Automatyzacja laboratorium
Sprzęt laboratoryjny
Materiałoznawstwo
Biologia molekularna i genomika funkcjonalna
Rozwój i produkcja mAbs
Rozwój i produkcja mRNA
Produkcja farmaceutyczna i biofarmaceutyczna
Biologia białek
Oczyszczanie wody
Chemia analityczna
Hodowla i analiza komórek
Chemia i synteza
Klinika i diagnostyka
Testy środowiskowe i konopi indyjskich
Testowanie i produkcja żywności i napojów
Genomika
Nauka i inżynieria materiałowa
Testy mikrobiologiczne
Rozwój i produkcja mAbs
Rozwój i produkcja mRNA
Produkcja farmaceutyczna i biofarmaceutyczna
Biologia białek
Obszary badań i chorób
Oczyszczanie wody
Produkcja kontraktowa
Testowanie umów
Produkty niestandardowe
Rozwiązania cyfrowe dla nauk przyrodniczych
Rozwój i produkcja IVD
Usługi produktowe
Wsparcie
Dokumenty
Centrum nauki
Nowa
Obsługa klienta
Kontakt
Get Site Smart
FAQ
Jakość i przepisy
Kalkulatory i aplikacje
Webinaria
Strona główna
Wyniki wyszukiwania
Diagnosis and management of hyperhidrosis.
Diagnosis and management of hyperhidrosis.
BMJ (Clinical research ed.) (2013-11-28)
R A Benson, R Palin, P J E Holt, I M Loftus
PMID
24277380
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
294713
Sigma-Aldrich
Aluminum chloride, 99.99% trace metals basis
Cennik
563919
Sigma-Aldrich
Aluminum chloride, anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Cennik
449598
Sigma-Aldrich
Aluminum chloride, powder, 99.99% trace metals basis
Cennik
206911
Sigma-Aldrich
Aluminum chloride, reagent grade, 98%
Cennik
249882
Sigma-Aldrich
Aluminum chloride solution, 1.0 M in nitrobenzene
Cennik
237051
Sigma-Aldrich
Aluminum chloride,
ReagentPlus
®
, 99%
Cennik