Merck
4-aminopyridine and cerebellar gait: a retrospective case series.
Journal of neurology (2012-07-05)
Roman Schniepp, Max Wuehr, Maximilian Neuhaeusser, Ann Kathrin Benecke, Christine Adrion, Thomas Brandt, Michael Strupp, Klaus Jahn
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
4-Aminopyridine, 98%
Sigma-Aldrich
4-Aminopyridine, ≥99%