Merck
Li
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany) (2017-10-14)
Eva-Maria Bertschler, Christian Dietrich, Thomas Leichtweiß, Jürgen Janek, Wolfgang Schnick
ABSTRAKT
β-Li
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Allyl methyl sulfone, 96%